Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-DCAF6 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
Principal Names: Nuclear receptor Interacting Protein (NRIP); IQ motif and WD repeats 1 (IQWD1) Official Gene Symbol: IQWD1 Gene ID: 55827 (Human) Gene Map Locus: 1q24.2 (Human) WD-repeat proteins are a large family of eukaryotic proteins coordinating multi-protein complex assemblies and their role has been implicated in multiple cellular processes including signal transduction, transcriptional regulation, cell cycle control and apoptosis. NRIP is a novel 860a.a nuclear protein consisting of seven conserved WD40 domains and one NLS motif. It binds to androgen and glucocorticoid receptors and up regulates their transcriptional activity, thereby functioning as a nuclear receptor coactivator. Role of NRIP has been implicated in cell growth and also in cervical and prostrate cancer thus indicating a therapeutic intervention. Northern Blot analysis detected a high expression of NRIP in skeletal muscle and testis and low expression in heart, prostrate and adrenal gland.

IQWD1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 10 - 20 μg/mL.

PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.

PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DCAF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-296
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol DCAF6
Antigen name DDB1 And CUL4 associated factor 6
Reaktivität Rat, Human, Dog, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms MSTP055, IQWD1, 1200006M05Rik, ARCAP, NRIP, PC326
Immunogen IQWD1 antibody was raised against amino acids 800 - 850 of IQWD1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge