Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-IL20RA Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
Principal Names: Interleukin 20 receptor alpha(IL20RA); IL-20R1; ZcytoR7; ZCYTOR7; Cytokine receptor Class II member 8(CRF2-8); Official Gene Symbol: IL20RA Gene ID: 53832 (Human) Gene Map Locus: 6q22.33-q23.1 (Human) IL20RA,is a subunit of IL20R, a member of Cytokine Class II receptor super family. It consists of a central transmembrane domain and functionally induces IL20 and IL26 signaling in epithelial cells and keratinocytes. It associates with IL-20RB and forms a functional receptor complexfor IL20, IL19, and IL24. It also associates with IL-10RB and forms a unique heterodimeric functional receptor complex for IL-26. Upon ligand binding, it induces signaling through activation of STAT3 and STAT1. IL20RA is specifically expressed in skin suggesting a prominent role in growth and proliferation of keratinocytes.

IL-20A Receptor antibody can be used in immunohistochemistry starting at 15 μg/mL.

Protein G Column

PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL20RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-295
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IL20RA
Antigen name Interleukin 20 Receptor Alpha
Reaktivität Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms IL-20R1, IL-20RA, CRF2-8, IL-20R-alpha
Immunogen IL - 20A Receptor antibody was raised against amino acids 159 - 175 of IL - 20A Receptor (Human).
Form Liquid
Tested applications Fluorescence-Activated Cell Sorting

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge