Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-HTR1D Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), originally discovered as a serum factor plays important roles in regulating diverse biological processes in central and peripheral nervous systems, cardiovascular systems, and gastrointestinal systems (1,2). The 5-HT1D (formerly known as 5-HT1Da) receptor has 63% overall structural homology with the 5-HT1B receptor and a 77% amino acid sequence homology in the seven transmembrane domains. In situ hybridization studies have detected highest level of mRNA in primary olfactory cortex, accumbens nucleus, caudate putamen, lateral mammilary nucleus and medial vestibular nucleus. The presence of relatively high levels of 5-HT1D mRNA in the locus coeruleus suggest that, when expressed on nerve terminals, this receptor could modulate the release of catecholamines. The 5-HT1D receptor may function as an autoreceptor. Like 5-HT1B receptors, 5-HT1D receptors also appear to act as heteroreceptors. Acting on the 5-HT1D receptors, 5-HT appears to inhibit release of glutamate from rat cerebellar synaptosomes and acetylcholine from guinea pig hippocampal synaptosomes. It has been suggested that neurogenic inflammation and nociceptive activity within trigemino- vascular afferents. Endothelium-dependent relaxation in the pig coronary artery has been claimed to be mediated by 5-HT1D receptors. Like other members of the 5-HT1 family, 5-HT1D receptors are negatively coupled to adenylate cyclase.
HTR1D antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.02% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HTR1D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-291
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol HTR1D
Antigen name 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Receptor 1D
Reaktivität Mouse, Rat, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms 5-HT1D, HTRL, HTR1DA, RDC4, HT1DA
Immunogen HTR1D antibody was raised against amino acids 1 - 18 of HTR1D (Rat).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge