Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-HSPD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
HSP60, a 60 kDa member of Chaperonin family, is a mitochondrial protein that participates in protein folding, transport and secretion. HSP60 is a multi-functional protein whose roles include accelerating the maturation of pro-caspase 3 during apoptosis, LPS-binding, acting as a ligand for innate immune system and also binding to the surface of innate immune cells and stimulating proinflammatory reactivity. It induces the expression of IL-12 and IL-15 and also induces release of TNF-alpha, NO and IL-6. Reports suggest interaction of Hsp60 with integrin molecules during metastasis. Mutations in Hsp60 gene cause autosomal recessive spastic paraplegia 13. Hsp60 has been found to be involved in development of auto-immune disorders such as Rheumatoid arthritis, insulin-dependent diabetes mellitus, systemic sclerosis and atherosclerosis.
HSPD1 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HSPD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chimpanzee, Dog, Human, Monkey
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-290
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol HSPD1
Antigen name Heat Shock 60kDa Protein 1 (Chaperonin)
Reaktivität Dog, Bovine, Chimpanzee, Monkey, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HuCHA60, GROEL, SPG13, HSP65, HLD4, Mitochondrial Matrix Protein P1, Chaperonin 60, CPN60, HSP60, HSP-60, Heat Shock Protein 65
Immunogen HSPD1 antibody was raised against amino acids 150 - 200 of HSPD1 (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping