Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-HMGA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
HMGA1, an 11 kDa basic, DNA-binding non-histone nuclear protein, is a key member of HMGA protein family. It consists of a highly conserved AT-hook DNA-binding domain that mediates binding to AT-rich sequences in the minor groove of chromosomal DNA. It functions as architectural chromatin-binding transcription factor altering the conformation of DNA by modulating nuclear protein-DNA complexes. It is involved in many cellular processes including growth regulation, viral induction of beta-IFN gene and regulation of inducible gene transcription. It also physically interacts with transcription factors such as AP-1, Sp-1 and CAAT/enhancer binding protein-beta to modulate their ability to activate gene expression. It functions as a direct transcriptional target of c-Jun and c-Myc and is maximally expressed during embryonic development. Pathological role of HMGA1 include integration of retroviruses into chromosomes and enhancing metastasis of tumor cells.
HMGA1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.
PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HMGA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Dog, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-286
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol HMGA1
Antigen name High mobility Group AT-hook 1
Reaktivität Human, Pig, Hamster, Gibbon, Gorilla, Dog, Bat, Rat, Monkey, Horse, Mouse, Rabbit
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HMGA1A, HMGIY, HMG-R
Immunogen HMGA1 antibody was raised against amino acids 1 - 50 of HMGA1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge