Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-HDAC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) are enzymes that regulate transcription by selectively deacetylating or acetylating the eta-amino groups of lysines located near the amino termini of core histone proteins. Eight members of HDAC family have been identified in the past several years. These HDAC family members are divided into two classes, I and II. Class I of the HDAC family comprises four members, HDAC-1, 2, 3, and 8, each of which contains a deacetylase domain exhibiting from 45 to 93% identity in amino acid sequence. Class II of the HDAC family comprises HDAC-4, 5, 6, and 7, the molecular weights of which are all about twofold larger than those of the class I members, and the deacetylase domains are present within the C-terminal regions, except that HDAC-6 contains two copies of the domain, one within each of the N-terminal and C-terminal regions. Human HDAC-1, 2 and 3 were expressed in various tissues, but the others (HDAC-4, 5, 6, and 7) showed tissue-specific expression patterns. These results suggested that each member of the HDAC family exhibits a different, individual substrate specificity and function in vivo.
Histone Deacetylase 4 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
Protein G Column
PBS containing 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HDAC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-282
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol HDAC4
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Immunogen Histone Deacetylase 4 antibody was raised against amino acids 194 - 209 of Histone Deacetylase 4 (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping