Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-MLST8 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
LST8, a 36-40 kDa intracellular protein, is a novel member of WD-40 protein family. It is a highly conserved cytosolic protein consisting of seven WD-40 repeating motifs. LST8 is a functional component of mTOR signaling complex (TORC1) and positively up-regulates the mTOR pathway. It interacts with the kinase domain of mTOR and stabilizes its interaction with raptor. LST8 participates in regulating cell growth and also in nutrient and growth factor-mediated mTOR signaling to S6K1. Reports suggest up-regulated expression of LST8 due to insulin indicating a possible role of LST8 in intracellular events related to insulin-receptor activation including insulin-stimulated glucose transport and glycogen synthesis. Northern Blot analysis detected a ubiquitous expression of LST8 with highest expression in brain and testis. Part of the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1), which is composed of mTOR, regulatory associated protein of mTOR (Raptor), mammalian LST8/G-protein beta-subunit like protein (mLST8/GbetaL) and the recently identified partner PRAS40. This complex is characterized by the classic features of mTOR by functioning as a nutrient/energy/redox sensor and controlling protein synthesis. The activity of this complex is stimulated by insulin, growth factors, serum, phosphatidic acid, amino acids (particularly leucine), and oxidative stress.
GBL antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MLST8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chimpanzee, Chicken, Dog, Human, Macaque, Monkey, Mouse, Rat
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-277
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol MLST8
Reaktivität Dog, Mouse, Chimpanzee, Bovine, Rat, Macaque, Monkey, Chicken, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogen GBL antibody was raised against amino acids 150 - 200 of GBL (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping