Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-FPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
FPR1 is a member of chemoattractant/chemokine GPCRs expressed mainly on leukocytes, neutrophils and monocytes. FPR1 is a seven transmembrane pertussis toxin-sensitive GPCR and binds to formylated peptides generated by bacteria resulting in leukocyte trafficking to the site of inflammation. Ligand binding to FPR results in activation of multiple effectors including phospholipase C leading to calcium mobilization and PKC activation. Other implications of FPR signaling include polarization of actin cytoskeletion, activation of various integrins, increased cell migration, phagocytosis, degranulation and release of reactive oxygen intermediates. Formyl peptide receptor 1, a Chemoattractant Receptor, mediates chemotaxis, degranulation, and superoxide production, as part of the inflammatory response. Bacterial N-formylmethionyl peptides and Annexin A1, specific ligands for FPR1, attract polymorphonuclear neutrophils to sites of infection. FPR receptors promote the phosphorylation and downregulation of CCR5, which has been shown to inhibit HIV infection. Therefore, ligands for an FPR receptor may be able to inhibit HIV infection.
FPR1 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: FPR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chimpanzee, Gorilla, Human, Orangutan
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-275
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol FPR1
Antigen name Formyl Peptide Receptor 1
Reaktivität Human, Orangutan, Chimpanzee, Gorilla
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms FMLP, FPR
Immunogen FPR1 antibody was raised against amino acids 150 - 200 of FPR1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge