Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-EIF4G2 Mouse Monoclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Apoptosis, or programmed cell death, occurs during normal cellular differentiation and development of multicellular organisms. Recently, five novel apoptotic genes (named DAP genes for: Death Associated Proteins) have been identified that code for proteins, which display a diverse spectrum of biochemical activities. These include a novel type of calcium/calmodulin-regulated kinase, which carries ankyrin repeats and a death domain (DAP-kinase), a nucleotide-binding protein (DAP-3), a small proline-rich cytoplasmic protein (DAP-1), and a novel homolog of the eIF4G translation initiation factor (DAP-5). DAP-5 (also named p97 and NAT1) is a ubiquitously expressed member of the translation initiation factor eIF4G family that lacks the eIF4E binding site. DAP-5 was cloned from HeLa cells using a functional approach in attempt to isolate cDNA fragments, which convey resistance to gamma interferon (IFN-g)-induced programmed cell death. A fragment of the cDNA when expressed as a mini-protein of 28 kDa protects the cell from IFN-g induced apoptosis. The full-length DAP-5 cDNA codes for a protein of approximate molecular weight of 97 kDa. Low level of expression protects the cells, whereas high level of expression results in cell death (3-4).
EImmunofluorescence4G2 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: EIF4G2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-274
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol EIF4G2
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms NAT1, P97, DAP5, AAG1
Immunogen EIF4G2 monoclonal antibody was raised against amino acids 796 - 812 of EIF4G2 (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge