Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CFLAR Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
I-FLICE (inhibitor of FLICE) is a catalytically inactive form FLICE (Caspase 8) and Mch4/FLICE2 (Caspase 10). I-FLICE shares sequence homologies to FLICE and Mch4/FLICE2 and binds to these two molecules as demonstrated by co-immunoprecipitation anlalysis. However, unlike the effector proteases FLICE and Mch4/FLICE2, I-FLICE does not bind to the adaptor molecule FADD. I-FLICE inhibits both TNFR-1 and CD-95 induced apoptosis. Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain (DD)- containing adapter molecules and members of the ICE/CED-3 protease family. Caspases-8 (FLICE) and -10 (FLICE2) are two pivotal members in the ICE/CED-3 protease family. FLICE-inhibitory proteins were identified in virus and human and designated v-FLIPs and FLIP, respectively. The human FLIP was also cloned by several labs independently and termed Casper, I-FLICE, FLAME-1, CASH and CLARP. FLIP contains two death effector domains (DEDs) and a caspase-like domain. FLIP interacts with adapter protein FADD and caspase-8 and -10, and potently inhibits apoptosis induced by all known death receptors. Four splice variants of c-FLIPs have been identified and termed FLIPa, b, g, and d, respectively.
CFLAR antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CFLAR
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-272
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CFLAR
Antigen name CASP8 And FADD-like apoptosis regulator
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms c-FLIPS, MRIT, FLAME-1, CASP8AP1, I-FLICE, CASH, c-FLIPL, Casper, FLIP, FLAME1, FLAME, c-FLIPR, c-FLIP, CLARP
Immunogen CFLAR antibody was raised against amino acids 206 - 222 of CFLAR (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping