Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CASP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Caspase-9 and Apaf-1 bind to each other, which leads to Caspase-9 activation. Activated caspase-9 cleaves and activates Caspase-3 that is one of the key proteases, being responsible for the proteolytic cleavage of many key proteins in apoptosis. Recently, a novel isoform of rat Caspase-9 has been identified in which the C terminus of full-length Caspase-9 is replaced with an alternative peptide sequence. This protein called, Casp-9-CTD (where CTD is carboxyl-terminal divergent) is expressed in multiple tissues, with the relative highest statement observed in ovary and heart. The variant C terminus of Casp-9-CTD in rat is derived from an alternative exon of the rat Caspase-9 gene. Casp-9-CTD was found primarily in the cytoplasm and was not detected in the nucleus. Caspase-9-CTD proenzyme is not processed in the cells and lacks apoptotic activity. The Casp-9-CTD transfected cells are resistant to caspases induction by cytochrome c, suggesting that Casp-9-CTD acts as a dominant-negative variant. Caspase 9 is a cysteine C14 endopeptidase that mediates oncogene and drug-induced apoptosis. It is activated upon binding to Apaf-1/cytochrome c and inhibited upon phosphorylation by the serine/ threonine kinase Akt. Activated caspase-9 cleaves downstream caspases such as Caspase-3, -6 and -7 initiating the caspase cascade. Like other caspases, Caspase-9 plays a critical role in mediating apoptosis during normal brain development. Caspase-9 also cleaves amyloid beta-protein precursors, principal constituent of senile plaques, and is involved in neuronal death observed in Alzheimer disease.
Caspase-9 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.02% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CASP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 100 µl PRSI49-269
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CASP9
Antigen name Caspase 9
Reaktivität Rat, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CASP-9, EC 3.4.22.62, ICE-like apoptotic protease 6,ICE-LAP6,Apoptotic protease Mch-6,Apoptotic protease-activating factor 3, Apaf-3
Immunogen Caspase-9 antibody was raised against amino acids 345 - 359 of Caspase-9 (Rat).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge