Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-AKR1B10 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
ARK1B10, a 316A.A protein, catalyzes efficient reduction ofaliphatic and aromatic aldehydes. It the first cytosolic NADP (H)-dependent retinal reductase described in humans and is characterized by the presence of a novel NADP binding motif. Due to its ability to convert glucose to sorbitol, AKR1B10 may have a role in development of secondary diabetic complications.It is abundantly expressed in adrenal gland, small intestine and colon, with lower levels in liver, thymus, prostate, testis, and skeletal muscle and its levels are up regulated in certain cancers such as hepatocellular carcinoma.

AKR1B10 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.

Protein G Column

PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AKR1B10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-259
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol AKR1B10
Antigen name Aldo-keto reductase family 1 member B10
Reaktivität Rat, Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HIS, aldose reductase-related protein, ARL1, AKR1B12, small intestine reductase, aldo-keto reductase family 1, AKR1B11, aldose reductase-like 1N: aldose reductase-like peptide, member B10 (aldose reductase) , MGC14103, member B10, ARL-1, AKR1B10, ALDRLn, member B11 (aldose reductase-like)
Immunogen AKR1B10 antibody was raised against a portion of amino acids 100 - 200 of AKR1B10 (Human).
Form Liquid

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge