Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-AGR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
hAG-2 and hAG-3 are recently discovered human homologues of the secreted Xenopus laevis proteins XAG-1/2 (AGR-1/2) that are expressed in the cement gland, an ectodermal organ in the head associated with anteroposterior fate determination during early development. Although the roles of hAG-2 and hAG-3 in mammalian cells are unknown, both proteins share a high degree of protein sequence homology and lie adjacent to one another on chromosome 7p21.

AGR2 antibody can be used in ELISA starting at 1:3000 - 1:12000, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.

Protein G Column

PBS containing 0.05% BSA and 0.05% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AGR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Dog, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Orangutan, Pig, Rabbit




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-258
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol AGR2
Antigen name Anterior Gradient 2
Reaktivität Gorilla, Orangutan, Gibbon, Rabbit, Human, Bovine, Horse, Monkey, Pig, Dog
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HPC8, AG2, Anterior gradient protein 2 homolog, Secreted cement gland protein XAG-2 homolog, hAG-2, AG-2
Immunogen AGR2 antibody was raised against amino acids 55 - 72 of AGR2 (Human).
Form Liquid

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge