Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PRDM5 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
PFM2; PR domain containing 5; Official Gene Symbol- PRDM5 Gene ID- 11107(Human) Gene Map Locus- 4q25-q26(Human) PRDM5, a novel member of PR domain protein family, contains a PR-domain at the NH2 terminus followed by 16 zinc finger motifs. It is found to have a role in cell differentiation and tumorigenesis. Reports suggest PRDM5 causes G2/M arrest and apoptosis upon infection of tumor cells and has been found to be silenced in breast, ovarian and lung cancers, suggesting a potential clinical significance.
PRDM5 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PRDM5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-228
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PRDM5
Antigen name PR Domain Containing Protein 5
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogen PRDM5 antibody was raised against a portion of amino acids 100 - 200 of PRDM5 (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge