Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CDK7 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
CDK7, a CDC2/CDK type protein kinase, is the catalytic component of the Cdk-activating kinase (CAK) which acts as a regulator of cell cycle progression. CDK7 complexes with cyclin H and MAT1 to form CAK, and this multi-subunit protein phosphorylates the cyclin-dependent protein kinases CDC2/CDK1, CDK2, CDK4 and CDK6. CAK also associates with the transcription factor IIH (TFIIH) which functions in transcription initiation and DNA repair. TFIIH has been shown to be regulated by CDK8/cyclin C.
CDK7 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
Phosphate-buffered solution, pH 7.2, 0.09% sodium azide, 50% glycerol.
Phosphate-buffered solution, pH 7.2, 0.09% sodium azide, 50% glycerol.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CDK7
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl PRSI49-217
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CDK7
Antigen name Cyclin-dependent Kinase 7
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms MO15, STK1, Cell division protein kinase 7, P39 Mo15, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit, CAK1, CAK, CDK-activating kinase, CDK7, 39 kDa protein kinase
Immunogen CDK7 antibody was raised against a modified peptide of CDK7 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge