Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-MST1R Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
MST1R/Ron, a HGF Receptor/MET-type protein kinase, mediates the biological activities of macrophage-stimulating protein (MSP), a multifunctional cytokine that regulates cell adhesion, motility, growth, and survival. The protein is a membrane-spanning, disulfide-linked heterodimer, which results from cleavage of a glycosylated precursor into 35-kD (alpha) and 150-kD (beta) subunits. Ligand binding results in tyrosine phosphorylation of the beta chain. In knockout studies, MST1R/RON (-/-) mice failed to survive past the periimplantation period. The MST1R/RON gene has been mapped to 3p21, a region of frequent deletion or mutation in small cell lung and renal carcinoma, and has been implicated in the progression of several epithelial cancers.
MST1R antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MST1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Human
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-320
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol MST1R
Antigen name Macrophage Stimulating 1 Receptor
Reaktivität Human, Gibbon
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CD136, MST1R variant RON30, MST1R variant RON62, soluble R, macrophage-stimulating protein receptor, RON, CDw136, PTK8 protein tyrosine kinase 8, soluble RON variant 3, PTK8, soluble RON variant 1, c-met-related tyrosine kinase, p185-Ron, RON variant E2E3, MSP receptor, soluble RON variant 2
Immunogen MST1R antibody was raised against a peptide located near the internal domain of MST1R (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge