Kernthermometer, HACCP, TTX 200
Lieferant: Ebro
620-2640EA 93 EUR
620-2640
Kernthermometer, HACCP, TTX 200
Thermometer Digitalthermometer Digitalthermometer mit Fühler
Thermometer Typ T, flexible Kerntemperaturmessungen mittels Temperaturfühler mit Kabel.
  • Schnelle und einfache Kerntemperaturmessung durch externen Sensor mit Silikonkabel (60 cm lang) und Griff
  • Auswechselbare Batterie (CR 2032)
  • Extrem großes Display mit großen Zahlen für ein problemloses Lesen
  • Reaktionszeit: 4 Sekunden
  • Wasserdichtes Gehäuse (IP 65); Gehäusematerial: ABS
Messbereich: −30...+200 °C
Standards: DIN EN 13485 & HACCP-konform.