Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, C8
Lieferant: VWR
Avantor® Alltima
AL-5C8-300DEEA 0 EUR
AL-5C8-300DE HICH81109 HICH88073 HICH88072 HICH88077 HICH88394 HICH50609 HICH88372 HICH88076 HICH81398 96081/N HICH81397 96441/N AL-5C8-100DT HICH81392 HICHAL-5C8-33SP7
Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, C8
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HPLC-Säulen sind hochwertige Phasen, die für allgemeine Anwendungen entwickelt wurden.
  • Basendeaktivierte Silica-Phasen
  • Stabile Verbindung für lange Säulenlebensdauer
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen
  • USP L7
Geringere Kapazität im Vergleich zu C18-Phasen. Empfohlen für Umkehrphasenanwendungen, bei denen C18 zu remanent ist.