Saugfähige Labormatte, Chemoprotect® prep
Lieferant: CODAN
Chemoprotect® prep
115-2453EA 355 EUR
115-2453
Saugfähige Labormatte, Chemoprotect® prep
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Die sterile Chemoprotect® Matte wurde speziell für die zytotoxische Arzneimittelherstellung entwickelt. Die dreischichtige Struktur des Materials ermöglicht ein sicheres Arbeiten und eine risikofreie anschließende Entsorgung. Die Matte ist in zwei Größen und steril oder unsteril erhältlich.
  • Fusselfreie und flüssigkeitsdurchlässige Oberfläche
  • Flüssigkeitshaltende, hochabsorbierende Mittelschicht
  • Flüssigkeitsundurchlässige Bodenschicht