Hygienemaske, VS
Lieferant: Hubei Orient
113-8793EA 57.9 EUR
113-8793
Hygienemaske, VS
Masken Hygiene-Masken
Dieser Einweg-Mundschutz besteht aus 100% glasfaserfreiem PP-Vliesstoff.
  • 3-lagig
  • Mit Nasenbügel
  • Zum Binden
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen. Bitte nicht zum Schutz vor COVID-19 verwenden
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EWG
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
Verpackung: 50 Stück in einer Spenderbox.