Diese flache Haube besteht aus Quantus® Comfort, einem hochentwickelten Polyesterstoff (100% Polyestergewebe mit leitfähigem Garn), welches für kritische Reinraumanwendungen entwickelt wurde. Das Material sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und bietet gleichzeitig ein sehr gute Partikelbarriere (98% für luftgetragene Partikel >0,3 μm).
- Flacher Kopfaufsatz mit Schulterabdeckung
- Spiral-Reißverschluss (aus Kunststoff) vorne
- Optimale Passform durch stufenlose Weitenverstellung hinten
- Komfortabler Netzeinsatz an den Ohrpositionen
- Druckknöpfe zum Einknöpfen des Mundschutzes im Inneren der Haube; jeweils zwei Druckknöpfe pro Seite zur Höhenverstellung
- Mit RFID-Chip
- Autoklavierbar bei ca. 134 °C/5 Minuten
Materialgewicht: 100,7 g/m²
Kopfumfang: 57 - 65 cm, je nach Größe (S: 57 - 58 cm, M: 59 - 60 cm, L: 61 - 63 cm, XL: 64 - 65 cm)
Standards: Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.