Sie suchten nach: Septen
Septen sind in einer Vielzahl von Materialien und unterschiedlichen Dicken erhältlich. Ausführungen aus Naturkautschuk/TEF sind kostengünstige Verschlussvarianten für die GC und HPLC mit guten chemischen Eigenschaften. Sie sind aufgrund ihrer guten Wiederverschließeigenschaften ideal für Mehrfachinjektionen, jedoch nicht so leicht zu penetrieren wie RR/PTFE. Das PTFE/High Performance Red Rubber-Septum aus hochreinem, synthetischem Kautschuk minimiert das Untergrundrauschen bei speziellen GC-Anwendungen mit empfindlichen Detektoren wie ECD oder NPD. PTFE/Silikon-Septen (T/S) bieten hohe Qualität, niedrige Untergrund-/Blindwerte und 100% synthetisches, reines Silikon.
Septen sind in einer Vielzahl von Materialien und unterschiedlichen Dicken erhältlich. Ausführungen aus Naturkautschuk/TEF sind kostengünstige Verschlussvarianten für die GC und HPLC mit guten chemischen Eigenschaften. Sie sind aufgrund ihrer guten Wiederverschließeigenschaften ideal für Mehrfachinjektionen, jedoch nicht so leicht zu penetrieren wie RR/PTFE. Das PTFE/High Performance Red Rubber-Septum aus hochreinem, synthetischem Kautschuk minimiert das Untergrundrauschen bei speziellen GC-Anwendungen mit empfindlichen Detektoren wie ECD oder NPD. PTFE/Silikon-Septen (T/S) bieten hohe Qualität, niedrige Untergrund-/Blindwerte und 100% synthetisches, reines Silikon.
96  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: These septa are suitable for use with 50 to 300 °C inlet temperatures.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Ready to use GC septa for inlet temperature of up to 100 to 350 °C.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Septen, Beige silicone/white PTFE, Härte: 50° shore A, Stärke: 3,2 mm, Ø: 43 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Artikel-Nr: (548-1979)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Septen, Septum 20 mm, PTFE virginal, Härte: 53° shore D, Stärke: 0,2 mm
VE: 1 * 1.000 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Septen, Cream butyl/grey PTFE, Härte: 55° shore A, Stärke: 1,3 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Septen, Red butyl/grey PTFE, Härte: 55° shore A, Stärke: 2,4 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom