Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Biotin capture membrane, SAM2®
Lieferant: Promega
SAM2® biotin capture membrane binds biotinylated molecules based on their affinity for streptavidin. The proprietary process by which the SAM2® membrane is produced results in a high density of streptavidin on the filter, providing rapid, quantitative substrate binding in the nmol/cm2 range, depending upon the substrate used. Applications include quantitation of protein kinase activity, cytokines, specific genes or mRNA.
  • Allows kinetic studies
  • Rapid, strong substrate binding
  • Minimal non specific binding
  • High signal-to-noise ratios
Available as a large, pre-numbered, partially cut sheet (approximately 105×150 mm), the membrane can be easily separated into 96 individual squares and is designed for small-scale experiments where high binding capacity is required.
The membrane may be analysed using phosphorimaging analysis, autoradiography or scintillation counting to quantitate results. It also has been used successfully with chemiluminescence detection techniques. The use of fluorescence for detection of captured molecules is not recommended.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
SAM2® Biotin capture membrane 96 Tests PROMV2861
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping