Salpetersäure 2 M HNO3 (2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35278-1LEA 58.46 EUR
35278-1L
Salpetersäure 2 M HNO3 (2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,065 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective