Etikettenfarbdrucker, BradyJet J5000
Lieferant: Brady
118-0532EA 3395 EUR
118-0532 118-0531 BRDY198572
Etikettenfarbdrucker, BradyJet J5000
Drucker Label Printers
Der BradyJet J5000™ Etikettenfarbdrucker produziert Warnetiketten in Farbe innerhalb weniger Sekunden. Der BradyJet J5000 druckt Sicherheitsschilder, Lean-Etiketten und Leitungskennzeichnungen am Einsatzort und je nach Bedarf. Er kann je nach Etiketten- und Textgröße sowie anderen Faktoren über 5000 Etiketten pro Tag drucken. Der J5000 kombiniert hohe Druckgeschwindigkeit und Vollfarbdruck mit einem robusten Gehäuse.
  • Kontinuierliche Bänder und gestanzte Etiketten für einen noch größeren Anwendungsbereich
  • USB-, WLAN- und Ethernet-Anschlüsse
  • Druckgeschwindigkeit 152,4 mm/Sekunde
Druckdaten: Mehrzeilendruck, max. Etikettenbreite: 209,6 mm; min. Etikettenlänge: 12,7 mm; max. Druckbreite: 203,2 mm; max. Drucklänge: 609,6 mm; Druckauflösung: <4800 dpi.
Lieferumfang: Mit jedem Drucker werden ein CMYK-Tintenpatronen-Starter-Kit, eine Setup-CD, ein 240 V-Netzkabel und ein Netzteil, sowie ein USB-Kabel und eine Kurzanleitung geliefert.