VWR®, Labormatte, Silikon
Lieferant: VWR
VWR®
111-9200EA 68.4 EUR
111-9200
VWR®, Labormatte, Silikon
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Die wiederverwendbaren, umweltfreundlichen Labormatten sind eine günstige Lösung, um Arbeitsflächen sauber zu halten und vor Verschüttungen, Flecken und Abnützung zu schützen. Die Labormatten bestehen aus widerstandsfähigem, FDA-zugelassenem Silikon. Sie sind schmutzabweisend, abwaschbar, chemisch inert und beständig gegen die meisten Chemikalien.
  • Schützen Arbeitsflächen vor bis zu 200 °C heißen Gegenständen
  • Große rutschfeste und geräuschdämpfende Arbeitsfläche
  • Lippe an den Kanten zum Auffangen von verschütteten Materialien
  • Für mehrfache Verwendung mit Standard-Spülmittel in Spüle oder Spülmaschine zu reinigen
  • Durch Einrollen einfach zu verstauen
  • Bei 121 °C für 15 Minuten autoklavierbar
Zur Verwendung mit Zentrifugen, Vortex-Mixern, Heizplatten, Rührern und Pipetten. Geeignet für jede Art von Labor sowie für spezielle Umgebungen wie Kälteräume, Reinräume und sterile Bereiche, in denen eine hohe Sterilität gewährleistet sein muss.