Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 3000
Lieferant: VWR
VWR® B'Wipes
115-1806EA 33.2 EUR
115-1806 115-1805 115-1826
Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 3000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Wischtuch aus Polyester zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4.
  • Wischtuch aus Single-Knit-Polyester, mit geschnittenen Kanten (130 g/m²)
  • Gewaschen für eine bessere Reinigungswirkung
  • Gute Wischkraft und Abriebfestigkeit
  • Ideal für die allgemeine Reinigung aller Arten von Oberflächen
  • Erhältlich in einer kostengünstigen, leichten Ausführung für Böden