Makroküvetten
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
634-1067EA 12 EUR
634-1067
Makroküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Einweg-Makroküvetten, mit vier durchsichtigen Seiten.
  • Klarer und reiner optischer Pfad
  • Vier Fenster für präzise Messungen
  • Hergestellt unter kontrollierten Raumbedingungen
Speziell für die Fluoreszenzspektroskopie entwickelt.