Benedicts Reagenz für die qualitative Bestimmung von Zucker in Urin
Lieferant: VWR Chemicals
230045REA
136
EUR
230045R
Benedicts Reagenz für die qualitative Bestimmung von Zucker in Urin
Benedicts Reagenz
Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
MDL:
MFCD00146068 CAS-Nummer: 63126-89-6 |
Spezifikation Testergebnisse
S.G. @ 20°C | 1.192 - 1.195 |
Dextrose Test | Positive Reaction |
Thiocyanate Test | Negative Reaction |