Sulphide indole motility (SIM) medium
Lieferant: Merck
SIAL85438-100GEA 33.2 EUR
SIAL85438-100G
Sulphide indole motility (SIM) medium
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Sulphide indole motility (SIM) medium is a test agar for Enterobacteriaceae, for the detection of motility and the formation of sulphide and indole.