Natriumhypochlorit 1,3 - 1,6% verfügbares Chlor, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3941.0100PEEA 0 EUR
3941.0100PE 3941.1000PE
Natriumhypochlorit 1,3 - 1,6% verfügbares Chlor, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Active Chlorine 1.3 - 1.6 %