Salzsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
P112-33EA
29.89
EUR
P112-33
P112-36
MACRP112-38
Salzsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |