Chloroform ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
9182-01EA
74.62
EUR
9182-01
9182-03
9182-50
9182-2H
9182-2G
9182-1H
Chloroform ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), gereinigt, J.T.Baker®
Chloroform
Purified - Chemicals of good quality where there are nofficial standards or compendia, or in some cases, that meet the requirements of former compendia articles.
Formel:
CHCl₃ Molecular Weight: 119,38 g/mol Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) | ≥99.8 % |
Specific Gravity at 25°/25°C | 1.476 - 1.480 |
Nonvolatile Residue (w/v) | ≤0.002 % |
Free Chlorine | Passes Test |
Readily Carbonizable Substances | Passes Test |
Chlorinated Decomposition Products and Chloride | Passes Test |
Acid and Phosgene | Passes Test |
Aldehydes and Ketones (as HCHO) | Passes Test |