Chloroform stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Trichlormethan
Stabilisierung:
stabilisiert mit Ethanol ∼ 1%
5285.2500EA
240.8
EUR
5285.2500
Chloroform stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molecular Weight: 119,38 g/mol |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Preservative (Ethanol) | about 1% |
Water (KF) | max. 0.05 % |