Petrischalen, Kunststoff
Lieferant: PerkinElmer
PERCL9004578EA 395 EUR
PERCL9004578
Petrischalen, Kunststoff
Zellkulturschalen Petrischalen
Petrischalen aus Kunststoff zur Verwendung mit dem NIRA II 60-mm-Spinner geeignet.