VWR® BS 7011, Objektträger
Lieferant: VWR
VWR® BS 7011
631-0907EA 6.3 EUR
631-0907 631-0906 631-0905
VWR® BS 7011, Objektträger
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese unbeschichteten Objektträger werden aus Kalknatronglas hergestellt.
  • Beständig gegen die gängigsten Laborlösungsmittel
  • Kein Verkratzen oder Aneinanderhaften beim Stapeln
  • Beschriftungsbereiche auf dem Objektträger gewähren eine schnelle und einfache Identifizierung
Standards: BS 7011