Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
BamHI
Lieferant: Promega
These BamHI restriction enzyme recognises and cut G˅GATC C and C CTAG^G at 37 °C in its own unique buffer.
  • Capable of digesting DNA in 15 minutes or less
  • Active and capable of digestion directly in GoTaq® Green master mix
  • Blue/white cloning qualified, providing a higher level of quality control for enzymes used in cloning applications
  • Source: Streptomyces albus G
Storage Buffer: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4), 300 mM KCl, 5 mM MgCl2, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/ml BSA, 50% glycerol.
Lieferumfang: Kit includes 1×1 ml buffer E 10X buffer, 1×150 µl bovine serum albumin (acetylated), 1×2500 units BamHI and 1×0,25 ml MULTI-CORE™ 10X buffer.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
BamHI, 2500 units 2.500 EU PROMR6021 Blocked
BamHI, 12500 units 12.500 EU PROMR6025 Blocked
BamHI, highly concentrated, 12500 units 12.500 EU PROMR4024
BamHI, highly concentrated, 50000 units 50.000 EU PROMR4027
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Enzymname BamHI
Ursprung Bacillus amyloliquefaciens H.
Konzentration 10 μl 40 - 80 u/µl 10 μl 40 - 80 u/µl
Tested applications Restriction enzyme
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping