Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sonstige Lupen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/14/18989614.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (620-0777)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses einfache und kompakte Zubehör eignet sich für alle Anwendungen, bei denen feine Teilungen abgelesen werden müssen und Genauigkeit wichtig ist. ...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung:   Lupe, Ø: ≤5 mm
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating.
Artikel-Nr: (630-1322)
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   Mit MaxDetail hat man beide Hände frei für anspruchsvolle Detailarbeit: Die aufsteckbaren, verstellbaren Bügel garantieren optimalen Sitz.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   Magnifying spectacles designed to provide wearers with hands-free use. They can fit most eyeglass frames.
Artikel-Nr: (ESCH1174)
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   This pocket microscope is designed for inspecting surfaces (metals, textiles, minerals and varnishes) and detailed examination of raised or depressed ...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   Magnifiers with discret metal frame and black matt finish for use with monocular lens components.
Lieferant:  ZEISS
Beschreibung:   Objektiv, 0,3×
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 10
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping