Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "adhaesions-objekttraeger"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/04/18709504.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"23"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Superfrost-Plus-Objektträger wurden speziell für Gefrierschnitte und zytologische Proben entwickelt, spezielle Haftstoffe und Protein-Beschichtung...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Objektträger sind mit einem permanenten Haftstoff überzogen und bieten hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion.
VE:  1 * 72 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Microscope slides recommended for hematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopathology...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Silane (aminoalkylsilane) coating provide permanent adhesion, which can bind the tissue sections to the glass slides with a sticky surface.
VE:  1 * 2.500 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Silane-coated (aminoalkylsilane) glass slides producing a sticky surface, which can bind the tissue sections to the glass.
Lieferant:  MENZEL
Beschreibung:   Die Superfrost Plus Objektträger gewährleisten eine gute Gewebeadhäsion ohne aufwändige zusätzliche Beschichtungen.
Lieferant:  MENZEL
Beschreibung:   Positive elektrostatische Anziehung sorgt für eine starke Bindung gefrorener Gewebeschnitte, fixiert oder eingelegt.
Lieferant:  MENZEL
Beschreibung:   Diese Objekträger werden mit einer Technologie hergestellt, die frische Zellpräparate oder mit Formalin, Bouin'scher Lösung oder Alkohol fixierte, in ...
VE:  1 * 72 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 23
  1  2  3  Nächste