Reinraum-Armstulpen, BioClean-D™
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean-D™ Clean-Tough™
113-8035EA 299 EUR
113-8035 113-8034
Reinraum-Armstulpen, BioClean-D™
Einweg-Kleidung
These extra long BioClean-D™ disposable sleeve covers are made from CleanTough™ fabric, which is spunbonded non woven PP laminated with a film of PE. This fabric allows comfort and flexibility during use and protection against fine sprays and particles.
Die extra langen BioClean-D™ Einweg-Armstulpen bestehen aus CleanTough™-Material, einem PP-Gewebe, welches mit einem PE-Film laminiert wurde. Das Material ist flexibel, angenehm zu tragen und schützt vor feinen Sprühnebeln und Partikeln.
  • Lightweight, low linting and hard-wearing material
  • Elasticated arms and cuffs
  • Available as sterile or non sterile version
  • A unique barcode on the outer carton (ITF-14) allows automatic data entry into Stock Control Systems
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
  • Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
  • Elastische Abschlüsse am Arm und an der Hand
  • In steriler oder unsteriler Ausführung erhältlich
  • Ein eindeutiger Barcode auf dem Außenkarton (ITF-14) ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Typ PB [6]; Kat. III
Verpackung: Verpackung: Sterile Ausführung: Ein Paar pro versiegeltem Kunststoffbeutel, 15 versiegelte Kunststoffbeutel (30 Stück) pro versiegeltem Außenbeutel, 6 Beutel mit je 15 Paaren pro versiegeltem Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (90 Paare).
Nicht sterile Ausführung: 15 Paar pro versiegeltem Kunststoffbeutel, 1 versiegelter Kunststoffbeutel pro versiegeltem Außenbeutel, 6 Beutel mit je 15 Paaren pro versiegeltem Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (90 Paare).
Standards: EN ISO 13034 (Type PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 and 89/686/EEC Article 11b certifications.
Sterile model: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Verpackung: Sterile version: One pair per sealed plastic bag, 15 sealed plastic bags (30 pieces) per sealed outer bag, six outer bags (30 pieces) per sealed carton liner, one carton liner per carton (180 pieces / 90 pairs).
Non sterile version: 15 pairs per sealed inner plastic bag, one inner bag per sealed outer bag, six outer bags of 15 pairs per sealed carton liner, one carton liner per carton (90 pairs).