Reinraum-Masken, BioClean DB™, PE
Lieferant: Nitritex
BioClean DB™
113-0783EA 523 EUR
113-0783 113-0782
Reinraum-Masken, BioClean DB™, PE
Masken Reinraum-Masken
Die sterile, beutelartige Maske besitzt Polyurethan-Kopfbänder und ist komplett ultraschallverschweißt. Die innere und äußere Schicht besteht aus Polyester-Spinnvlies und die mittlere Filterschicht aus Meltblown-Polyester.
  • Patentierter Abstandhalter erzeugt einen großen Atembereich für den Träger, wodurch der Tragekomfort verbessert und das Atmen erleichtert wird
  • Eingearbeiteter, kunststoffbeschichteter Nasenbügel aus formbarem Stahl
  • Mit und ohne integrierte Halsabdeckung erhältlich, die die ungeschützte Stelle zwischen Overall und Hals abdeckt
Partikelfiltrationseffizienz: 0,3 µm 98,2 %. Bakterienfiltrationseffizienz: 3,0 µm 97,9 %.
Für Reinräume der Klasse 10 (ISO-Klasse 4/M2.5) geeignet.
Standards: In einem gemäß ISO 9001:2015 zertifizierten Werk gefertigt und in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 verarbeitet. Stichprobennahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1991.
Verpackung: 1 Maske pro Innenbeutel; 20 Innenbeutel pro Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro Karton (200 Stück)