Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
734-1823EA 131.18 EUR
734-1823 734-1881
Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Halterungen und Träger Kolben- und Becherhalterungen
PP-Röhrchen, Polyetherimid-Stützkissen.
  • Jede Packung mit 250 oder 500 ml Röhrchen wird mit einem Rack für die leichte Handhabung geliefert
  • Stützkissen müssen verwendet werden, es sei denn, der Rotor hat spezielle V-förmige Halter
  • Röhrchen sind steril und zertifiziert pyrogenfrei
  • mit Eindrückstopfen geliefert
  • Max. RZB: 6000×g
Ideal für großvolumige Zentrifugationen geeignet.