Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1, Silv-Air 7100/7110
Lieferant: Uvex
Silv-Air uvex silv-air
113-0963EA 58.6 EUR
113-0963
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1, Silv-Air 7100/7110
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die optimierte Form der FFP1-Masken eignet sich besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in Steinbrüchen und Zementwerken, im Bauwesen oder bei der Holzverarbeitung. Alle FFP1-Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Stäuben bis zu einem Vierfachen des Grenzwertes und sind wahlweise mit oder ohne Ventil verfügbar.
  • Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
  • Nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
  • Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
  • Maske erfüllt Anforderungen des Dolomitstaubtests
  • Kompatibilität mit Schutzbrillen durch optimiertes Design im Nasenbereich (Ausformungen links und rechts der Nase)
  • Version mit Carbon filtert zusätzlich unangenehme Gerüche (Gase und Dämpfe unter Grenzwert)
Die optimierte Form der FFP1-Masken eignet sich besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in Steinbrüchen und Zementwerken, im Bauwesen oder bei der Holzverarbeitung. Alle FFP1-Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Stäuben bis zu einem Vierfachen des Grenzwertes und sind wahlweise mit oder ohne Ventil verfügbar.
  • Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
  • Nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
  • Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
  • Maske erfüllt Anforderungen des Dolomitstaubtests
  • Kompatibilität mit Schutzbrillen durch optimiertes Design im Nasenbereich (Ausformungen links und rechts der Nase)
  • Version mit Carbon filtert zusätzlich unangenehme Gerüche (Gase und Dämpfe unter Grenzwert)
Bitte beachten * Einheitsgröße