Das Saveris 2-WLAN-Datenlogger-System ist die perfekte Netzwerklösung zur Überwachung von Temperatur- und Feuchtigkeitswerten in Lager- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist kinderleicht und kann entweder über einen Browser oder mit der Saveris 2-App durchgeführt werden.
- Datenübertragung per WLAN
- Immer verfügbare Messdaten, überall und auf jedem Gerät
- Alarm bei Grenzwertverletzungen
- Mit Saveris 2-App für einfachere Konfiguration, Push-Alarme und WLAN-Reichweitenanalyse
- Kostenlose Datenspeicherung online (Cloud)
- Die lange Akkulaufzeit sorgt zudem dafür, dass das Saveris 2-System nur selten gewartet werden muss
Die WLAN-Datenlogger erfassen zuverlässig Temperatur, Luftfeuchtigkeit in einstellbaren Intervallen und übertragen die Messwerte direkt per WLAN in die Cloud. Die gespeicherten Messwerte können jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC analysiert werden. Grenzwertverletzungen werden sofort per E-Mail, optional per SMS, oder über die Saveris 2-App als Push-Benachrichtigung gemeldet. So können kritische Prozesse jederzeit kontrolliert werden, auch wenn Sie selbst nicht vor Ort sind.