VWR® TS Professional, Halbmikrowaagen: Touchscreen und Ionisator
Lieferant: VWR
VWR®
611-3811EA 2860 EUR
611-3811 611-3812 611-3813 611-3814
VWR® TS Professional, Halbmikrowaagen: Touchscreen und Ionisator
Waagen
Diese Halbmikrowaagen mit 5"-Farb-Touchscreen und integriertem Ionisator ermöglichen eine genaue Probenvorbereitung. In den verschiedenen Proben, die im Labor routinemäßig gewogen werden, sammelt sich statische Ladung. Wenn sich diese aufbaut, kann sie das gemessene Gewicht verändern. Durch das Blasen von Ionen neutralisiert der integrierte Ionisator die statische Ladung und die Probe kann innerhalb von Sekunden gewogen werden. Bei Temperaturänderungen oder nach einem festgelegten Zeitraum (Werkeinstellungen) wird die Waage vom Waagenkalibriersystem automatisch kalibriert. So sind präzise Ergebnisse auch dann sichergestellt, wenn der Anwender die Waage nicht manuell kalibriert hat.
  • Interne Kalibrierung und RS232-Schnittstelle als Standard (optionales Werkskalibrierzertifikat)
  • Mehrsprachig (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch)
  • Kontrollwägen, Statistik, dynamisches Wägen, Rezeptieren und erweitertes Stückzählen mit Statistikbericht
  • Erweiterte Dichtefunktion, mit Berechnung des Dichteindex für die Qualitätsbeurteilung von Metallen
  • Spezielle Textilfunktion zur Messung von Fasern/Fäden mit Statistikbericht
  • Serieller Ausgang zum Anschließen an einen Drucker, USB-Anschluss zum Exportieren oder Importieren der Datenbank und von Testergebnissen
Die Halbmikrowaagen bieten erweiterte Anwendungen und große Datenbanken für professionelles Wiegen. Der Benutzer kann über interaktive, symbolgesteuerte Menüs leicht und intuitiv auf Wägefunktionen zugreifen. Das garantiert effiziente und produktive Wägeprozesse. Die Waagen können von bis zu 10 verschiedenen Anwendern genutzt werden, die sich mit einem eigenen Passwort anmelden und eigene Einstellungen vornehmen können. Ideal für Labore, die GLP-Konformität sicherstellen müssen.
Standards: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Lieferumfang: Netzadapter und Universalstecker für die Verwendung in der EU und in Großbritannien sind im Lieferumfang enthalten. Das optionale Zubehör umfasst einen Dichtebestimmungssatz und einen seriellen Drucker.
Bitte beachten Modelle mit dem Zusatz „D“ haben zwei Wägebereiche (Dual Range), ein „i“ zeigt eine interne Kalibrierung an, und „C“ steht für ein Kalibrierzertifikat.