Becher, niedrige Form, PFA, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
CORN1003P-1LEA 1139.05 EUR
CORN1003P-1L CORN1003P-500 CORN1003P-50 CORN1003P-100 CORN1003P-25 CORN1003P-250
Becher, niedrige Form, PFA, Corning®
Becher
Aus PFA hergestellt, durchscheinend.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Gute thermische Beständigkeit
Mit geprägter Graduierung.