Reinraum-Masken, Taschen-Style
Lieferant: VWR Collection
113-8681EA 273 EUR
113-8681 113-8682 113-8683 113-8684 113-8685 113-8686
Reinraum-Masken, Taschen-Style
Masken Reinraum-Masken
Reinraum-Entenschnabel-Gesichtsmasken zeichnen sich durch eine hervorragende Partikel- und Bakterienabscheidungseffizienz und geringe Partikelablösung aus. Die feuchtigkeitsresistenten Reinraummasken bestehen aus drei Schichten mit einer einzigartigen, leichten Innenschicht für erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Erhältlich als sterile oder unsterile, mit Ohrschlaufen, elastische Kopfbänder oder Bänder zum Binden
  • Hohe Bakterien- und Partikelfiltereffizienz
  • Durchgehende Kunststoffbögen in den Schichten halten den Stoff vom Mund fern, um ein kühleres und komfortableres Atmen zu ermöglichen, ohne die Sicht nach unten zu beeinträchtigen
  • Der 12 cm breite, biegsame Nasenbogen sorgt für eine individuelle, sichere Abdichtung
  • Naturkautschuklatexfrei, glasfaser- und silikonfrei
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen. Bitte nicht zum Schutz vor COVID-19 verwenden
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EWG
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
Äußere Schicht: 28 g/m² Polypropylen-Vlies
Filtermedium: 25 g/m² Meltblown-Polypropylen
Innere Schicht: 25 g/m² Polypropylen-Vlies
Standards: ISO zertifiziert, validiert durch ein unabhängiges Prüflabor