Microcentrifuge tubes, 1,5 ml, disposable
VWRI525-0990EA 0 EUR
VWRI525-0990
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml, disposable
PP, unsteril, mit Graduierung, autoklavierbar, mit flacher Kappe, mit seitlich mattiertem Bereichen für eine problemlose Beschriftung. Braun (Bernsteinfarben) eingefärbt für lichtempfindliche Substanzen.
  • Schnappdeckel können mit einer Spritze durchstochen werden
  • Leicht zu öffnenden Verschlüsse lösen sich nicht bei der Zentrifugation
  • Als nicht nuklease- (RNase/DNase-), endotoxin- (Pyrogen) und ATP-frei zertifiziert
Verpackung: Packed in resealable bags.