Chlorwasserstoff Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Chlorwasserstoff
KRAF26780.3000EA
128
EUR
KRAF26780.3000
Chlorwasserstoff Ph. Eur.
Chlorwasserstoff
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN: 1050 ADR: 2, |