Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Gas-Lecksuchsysteme
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/21655219.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (PERCN9306089)
Lieferant:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beschreibung:   Der tragbare Leckdetektor ist speziell für den Einsatz mit Gaschromatographiesystemen (GC-Systemen) konzipiert. Er erkennt kleinste Lecks beliebiger G...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HYPE66002-001)
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beschreibung:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (151-0187)
Lieferant:  DRAEGER
Beschreibung:   Dieser Strömungsprüfer für Spezialanwendungen eignet sich für alle Anwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung von Luftströmungen.
VE:  1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (151-0208)
Lieferant:  DRAEGER
Beschreibung:   Ein kleines Heizelement im Kopf des Gerätes erhitzt ein speziell entwickeltes, höher-molekulares Alkoholgemisch.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TEST0560.5350)
Lieferant:  Testo
Beschreibung:   This carbon dioxide meter comes with a permanent sensor to specifically measure and optimise the ambient air.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TEST0563.3165)
Lieferant:  Testo
Beschreibung:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TEST0632.3162)
Lieferant:  Testo
Beschreibung:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 12
  1  2  Nächste